Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRNN Protein
A cDNA sequence encoding the CRNN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11510-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917488
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CRNN Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPQLLQNING IIEAFRRYAR TEGNCTALTR GELKRLLEQE FADVIVKPHD PATVDEVLRL LDEDHTGTVE FKEFLVLVFK VAQACFKTLS ESAEGACGSQ ESGSLHSGAS QELGEGQRSG TEVGRAGKGQ HYEGSSHRQS QQGSRGQNRP GVQTQGQATG SAWVSSYDRQ AESQSQERIS PQIQLSGQTE QTQKAGEGKR NQTTEMRPER QPQTREQDRA HQTGETVTGS GTQTQAGATQ TVEQDSSHQT GRTSKQTQEA TNDQNRGTET HGQGRSQTSQ AVTGGHAQIQ AGTHTQTPTQ TVEQDSSHQT GSTSTQTQES TNGQNRGTEI HGQGRSQTSQ AVTGGHTQIQ AGSHTETVEQ DRSQTVSHGG AREQGQTQTQ PGSGQRWMQV SNPEAGETVP GGQAQTGAST EPGRQEWSST HPRRCVTEGQ GDRQPTVVGE EWVDDHSRET VILRLDQGNL HTSVSSAQGQ DAAQSEEKRG ITARELYSYL RSTKP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CRNN solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol.