Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYM Protein
A cDNA sequence encoding the CRYM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | CRYM Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15937528
|
enQuireBio™
QP11524-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917528
|
enQuireBio™
QP11524-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927528
|
enQuireBio™
QP11524-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CRYM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CRYM was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS RVPAFLSAAE VEEHLRSSSL LIPPLETALA NFSSGPEGGV MQPVRTVVPV TKHRGYLGVM PAYSAAEDAL TTKLVTFYED RGITSVVPSH QATVLLFEPS NGTLLAVMDG NVITAKRTAA VSAIATKFLK PPSSEVLCIL GAGVQAYSHY EIFTEQFSFK EVRIWNRTKE NAEKFADTVQ GEVRVCSSVQ EAVAGADVII TVTLATEPIL FGEWVKPGAH INAVGASRPD WRELDDELMK EAVLYVDSQE AALKESGDVL LSGAEIFAEL GEVIKGVKPA HCEKTTVFKS LGMAVEDTVA AKLIYDSWSS GK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |