Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYM Protein
A cDNA sequence encoding the CRYM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11524-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917528
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CRYM Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CRYM was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS RVPAFLSAAE VEEHLRSSSL LIPPLETALA NFSSGPEGGV MQPVRTVVPV TKHRGYLGVM PAYSAAEDAL TTKLVTFYED RGITSVVPSH QATVLLFEPS NGTLLAVMDG NVITAKRTAA VSAIATKFLK PPSSEVLCIL GAGVQAYSHY EIFTEQFSFK EVRIWNRTKE NAEKFADTVQ GEVRVCSSVQ EAVAGADVII TVTLATEPIL FGEWVKPGAH INAVGASRPD WRELDDELMK EAVLYVDSQE AALKESGDVL LSGAEIFAEL GEVIKGVKPA HCEKTTVFKS LGMAVEDTVA AKLIYDSWSS GK