Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSK Protein
A cDNA sequence encoding the CSK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | CSK Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15937548
|
enQuireBio™
QP11530-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917548
|
enQuireBio™
QP11530-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927548
|
enQuireBio™
QP11530-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CSK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CSK protein (0.5 mg/ml) is containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAIQAA WPSGTECIAK YNFHGTAEQD LPFCKGDVLT IVAVTKDPNW YKAKNKVGRE GIIPANYVQK REGVKAGTKL SLMPWFHGKI TREQAERLLY PPETGLFLVR ESTNYPGDYT LCVSCDGKVE HYRIMYHASK LSIDEEVYFE NLMQLVEHYT SDADGLCTRL IKPKVMEGTV AAQDEFYRSG WALNMKELKL LQTIGKGEFG DVMLGDYRGN KVAVKCIKND ATAQAFLAEA SVMTQLRHSN LVQLLGVIVE EKGGLYIVTE YMAKGSLVDY LRSRGRSVLG GDCLLKFSLD VCEAMEYLEG NNFVHRDLAA RNVLVSEDNV AKVSDFGLTK EASSTQDTGK LPVKWTAPEA LREKKFSTKS DVWSFGILLW EIYSFGRVPY PRIPLKDVVP RVEKGYKMDA PDGCPPAVYE VMKNCWHLDA AMRPSFLQLR EQLEHIKTHE LHL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |