Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSK Protein
A cDNA sequence encoding the CSK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11530-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917548
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CSK Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAIQAA WPSGTECIAK YNFHGTAEQD LPFCKGDVLT IVAVTKDPNW YKAKNKVGRE GIIPANYVQK REGVKAGTKL SLMPWFHGKI TREQAERLLY PPETGLFLVR ESTNYPGDYT LCVSCDGKVE HYRIMYHASK LSIDEEVYFE NLMQLVEHYT SDADGLCTRL IKPKVMEGTV AAQDEFYRSG WALNMKELKL LQTIGKGEFG DVMLGDYRGN KVAVKCIKND ATAQAFLAEA SVMTQLRHSN LVQLLGVIVE EKGGLYIVTE YMAKGSLVDY LRSRGRSVLG GDCLLKFSLD VCEAMEYLEG NNFVHRDLAA RNVLVSEDNV AKVSDFGLTK EASSTQDTGK LPVKWTAPEA LREKKFSTKS DVWSFGILLW EIYSFGRVPY PRIPLKDVVP RVEKGYKMDA PDGCPPAVYE VMKNCWHLDA AMRPSFLQLR EQLEHIKTHE LHL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CSK protein (0.5 mg/ml) is containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.