Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST11 Protein
A cDNA sequence encoding the CST11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11536-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917568
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CST11 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CST11 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSARKKTFL SVHEVMAVEN YAKDSLQWIT DQYNKESDDK YHFRIFRVLK VQRQQVNCFF SVFAVPWFEQ YKILNKSCSS D