Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST5 Protein
A cDNA sequence encoding the CST5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10562-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914258
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CST5 Protein
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human
His
The CST5 solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
QSRTLAGGIH ATDLNDKSVQ RALDFAISEY NKVINKDEYY SRPLQVMAAY QQIVGGVNYY FNVKFGRTTC TKSQPNLDNC PFNDQPKLKE EEFCSFQINE VPWEDKISIL NYKCRKVHHH HHH