Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST7 Protein
A cDNA sequence encoding the CST7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11546-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15927598
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CST7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
GPSPDTCSQD LNSRVKPGFP KTIKTNDPGV LQAARYSVEK FNNCTNDMFL FKESRITRAL VQIVKGLKYM LEVEIGRTTC KKNQHLRLDD CDFQTNHTLK QTLSCYSEVW VVPWLQHFEV PVLRCHHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CST7 solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4).