Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST7 Protein
A cDNA sequence encoding the CST7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11546-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917598
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CST7 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CST7 solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4).
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
GPSPDTCSQD LNSRVKPGFP KTIKTNDPGV LQAARYSVEK FNNCTNDMFL FKESRITRAL VQIVKGLKYM LEVEIGRTTC KKNQHLRLDD CDFQTNHTLK QTLSCYSEVW VVPWLQHFEV PVLRCHHHHH HH