Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTDSPL Protein
A cDNA sequence encoding the CTDSPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11551-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917618
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CTDSPL Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMKYLLP EVTVLDYGKK CVVIDLDETL VHSSFKPISN ADFIVPVEID GTIHQVYVLK RPHVDEFLQR MGQLFECVLF TASLAKYADP VADLLDRWGV FRARLFRESC VFHRGNYVKD LSRLGRELSK VIIVDNSPAS YIFHPENAVP VQSWFDDMTD TELLDLIPFF EGLSREDDVY SMLHRLCNR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CTDSPL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.