Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTGF Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 4995.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001892.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1490 |
Name | CTGF Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15946009
|
enQuireBio™
QP5373-5UG |
5 μg |
112.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926009
|
enQuireBio™
QP5373-20UG |
20 μg |
263.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906009
|
enQuireBio™
QP5373-100UG |
100 μg |
670.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936009
|
enQuireBio™
QP5373-500UG |
500 μg |
3055.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916009
|
enQuireBio™
QP5373-1MG |
1 mg |
4995.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_001892.1 | |
CTGF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Bioactivity of Human CTGF confirmed in HUVEC cell proliferation assay. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
1490 | |
Research Use Only | |
CTGF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGKKCIRTP K. ISKPIKFE LS. GCTSMKT YRA. KFCGVC TDGR. CCTPH RTTTL. PVEF KCPDGE. VMK KNMMFIK. TC ACHYNCPG. D NDIFESLYY. RKMYGDMA | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |