Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTGF Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5373-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916009
  • 4995.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001892.1
CTGF Protein
Research Use Only
CTGF
Recombinant Protein
E. coli
MGKKCIRTP K. ISKPIKFE LS. GCTSMKT YRA. KFCGVC TDGR. CCTPH RTTTL. PVEF KCPDGE. VMK KNMMFIK. TC ACHYNCPG. D NDIFESLYY.  RKMYGDMA
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
1490
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Bioactivity of Human CTGF confirmed in HUVEC cell proliferation assay.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA