Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTRB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CTRB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10565-50mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914268
Menge Preis
1 720.08 € / 50 Milligramm
5 675.15 € / 50 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CTRB1 Protein
50 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
CG VPAIHPVLSG LSRIVNGEDA VPGSWPWQVS LQDKTGFHFC GGSLISEDWV VTAAHCGVRT SDVVVAGEFD QGSDEENIQV LKIAKVFKNP KFSILTVNND ITLLKLATPA RFSQTVSAVC LPSADDDFPAGTLCATTGWG KTKYNANKTP DKLQQAALPL LSNAECKKSW GRRITDVMIC AGASGVSSCM GDSGGPLVCQ KDGAWTLVGI VSWGSDTCST SSPGVYARVTKLIPWVQKIL AAN
Greater than 95% as determined by HPLC.
Research Use Only
1100 units/mg protein. One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 mole of N-alpha-acetyl-L-tyrosine ethyl ester (ATEE) per min at pH 7.0 at 25C.
Human
Untagged
The Human CTRB1 was lyophilized without any additives.