Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTSW Protein
A cDNA sequence encoding the CTSW was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11563-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917658
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
1521
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSIRGPLRA QDLGPQPLEL KEAFKLFQIQ FNRSYLSPEE HAHRLDIFAH NLAQAQRLQE EDLGTAEFGV TPFSDLTEEE FGQLYGYRRA AGGVPSMGRE IRSEEPEESV PFSCDWRKVA GAISPIKDQK NCNCCWAMAA AGNIETLWRI SFWDFVDVSV QELLDCGRCG DGCHGGFVWD AFITVLNNSG LASEKDYPFQ GKVRAHRCHP KKYQKVAWIQ DFIMLQNNEH RIAQYLATYG PITVTINMKP LQLYRKGVIK ATPTTCDPQL VDHSVLLVGF GSVKSEEGIW AETVSSQSQP QPPHPTPYWI LKNSWGAQWG EKGYFRLHRG SNTCGITKFP LTARVQKPDM KPRVSCPP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
CTSW Protein
Research Use Only
CTSW
Human
His
The CTSW solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.