Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CUZD1 Protein
A cDNA sequence encoding the CUZD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11570-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917678
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CUZD1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CUZD1 was filtered (0.4microm) and lyophilized in phosphate buffered saline and 5% (w/v) trehalose.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
HEK 293
EAEGNASCTV SLGGANMAET HKAMILQLNP SENCTWTIER PENKSIRIIF SYVQLDPDGS CESENIKVFD GTSSNGPLLG QVCSKNDYVP VFESSSSTLT FQIVTDSARI QRTVFVFYYF FSPNISIPNC GGYLDTLEGS FTSPNYPKPH PELAYCVWHI QVEKDYKIKL NFKEIFLEID KQCKFDFLAI YDGPSTNSGL IGQVCGRVTP TFESSSNSLT VVLSTDYANS YRGFSASYTS IYAENINTTS LTCSSDRMRV IISKSYLEAF NSNGNNLQLK DPTCRPKLSN VVEFSVPLNG CGTIRKVEDQ SITYTNIITF SASSTSEVIT RQKQLQIIVK CEMGHNSTVE IIYITEDDVI QSQNALGKYN TSMALFESNS FEKTILESPY YVDLNQTLFV QVSLHTSDPN LVVFLDTCRA SPTSDFASPT YDLIKSGCSR DETCKVYPLF GHYGRFQFNA FKFLRSMSSV YLQCKVLICD SSDHQSRCNQ GCVSRSKRDI SSYKWKTDSI IGPIRLKRDR SASGNSGFQH ETHAEETPNQ PFNS HHHHHH HHHH