Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL12 / SDF-1 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5280-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915839
Menge Preis
1 2459.73 € / 500 Mikrogramm
3 2312.89 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000600.1
CXCL12 / SDF-1 Protein
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human CXCL12 / SDF-1 induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Human CXCL12 / SDF-1 concentrations greater than 5-20 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
6387
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CXCL12
Recombinant Protein
E. coli
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRF KM