Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP911-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 16037661
  • 2600.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_006410.1
CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Research Use Only
CXCL13
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
10563
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
VLEVYYTSLR . CRVQESSVF . IPRRFIDRI Q. ILPRGNGC PR. KEIIVWK KNK. SIVCVD PQAE. WIQRM MEVLR. KRSS STLPVP. VFK RKIP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.