Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYB5R1 Protein
A cDNA sequence encoding the CYB5R1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11573-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917688
  • 129.74 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CYB5R1 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CYB5R1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLVRRSRR PQVTLLDPNE KYLLRLLDKT TVSHNTKRFR FALPTAHHTL GLPVGKHIYL STRIDGSLVI RPYTPVTSDE DQGYVDLVIK VYLKGVHPKF PEGGKMSQYL DSLKVGDVVE FRGPSGLLTY TGKGHFNIQP NKKSPPEPRV AKKLGMIAGG TGITPMLQLI RAILKVPEDP TQCFLLFANQ TEKDIILRED LEELQARYPN RFKLWFTLDH PPKDWAYSKG FVTADMIREH LPAPGDDVLV LLCGPPPMVQ LACHPNLDKL GYSQKMRFTY