missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin D Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 212.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 5481 |
---|---|
Name | Cyclophilin D Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | PPID |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914288
|
enQuireBio™
QP10571-HIS-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904288
|
enQuireBio™
QP10571-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
5481 | |
Research Use Only | |
PPID | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSHPSPQAKP SNPSNPRVFFDVDIGGERVG RIVLELFADI VPKTAENFRA LCTGEKGIGH TTGKPLHFKG CPFHRIIKKF MIQGGDFSNQ NGTGGESIYG EKFEDENFHY KHDREGLLSMANAGRNTNGS QFFITTVPTP HLDGKHVVFG QVIKGIGVAR ILENVEVKGEKPAKLCVIAE CGELKEGDDG GIFPKDGSGD SHPDFPEDAD IDLKDVDKIL LITEDLKNIG NTFFKSQNWE MAIKKYAEVL RYVDSSKAVI ETADRAKLQPIALSCVLNIG ACKLKMSNWQ GAIDSCLEAL ELDPSNTKAL YRRAQGWQGLKEYDQALADL KKAQGIAPED KAIQAELLKV KQKIKAQKDK EKAVYAKMFA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Cyclophilin D Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 210 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
1 mg/ml solution containing 1x PBS pH 7.4 and 10% glycerol. |