Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5767-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917619
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000062.1
Cystathionine beta-synthase Protein
Research Use Only
CBS
Recombinant Protein
E. coli
PSETPQAEVG PTGCPHRSGP HSAKGSLEKG SPEDKEAKEP LWIRPDAPSR CTWQLGRPAS ESPHHHTAPA KSPKILPDIL KKIGDTPMVR INKIGKKFGL KCELLAKCEF FNAGGSVKDR ISLRMIEDAE RDGTLKPGDT IIEPTSGNTG IGLALAAAVR GYRCIIVMPE KMSSEKVDVL RALGAEIVRT PTNARFDSPE SHVGVAWRLK NEIPNSHILD QYRNASNPLA HYDTTADEIL QQCDGKLDML VASVGTGGTI TGIARKLKEK CPGCRIIGVD PEGSILAEPE ELNQTEQTTY EVEGIGYDFI PTVLDRTVVD KWFKSNDEEA FTFARMLIAQ EGLLCGGSAG STVAVAVKAA QELQEGQRCV VILPDSVRNY MTKFLSDRWM LQKGFLKEED LTEKKPWWWH LRVQELGLSA PLTVLPTITC GHTIEILREK GFDQAPVVDE AGVILGMVTL GNMLSSLLAG KVQPSDQVGK VIYKQFKQIR LTDTLGRLSH ILEMDHFALV VHEQIQYHST GKSSQRQMVF GVVTAIDLLN FVAAQERDQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
102724560
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol