Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYTL1 Protein
A cDNA sequence encoding the CYTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11593-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917748
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
54360
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASTPPTCYSRMR ALSQEITRDF NLLQVSEPSE PCVRYLPRLY LDIHNYCVLD KLRDFVASPP CWKVAQVDSL KDKARKLYTI MNSFCRRDLV FLLDDCNALE YPIPVTTVLP DRQR
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
CYTL1 Protein
Research Use Only
CYTL1
Human
His
CYTL1 was filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.