Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytoplasmic protein NCK2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoplasmic protein NCK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6408-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043100
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001004720.1
Cytoplasmic protein NCK2 Protein
Research Use Only
NCK2
Recombinant Protein
E. coli
MTEEVIVIAK WDYTAQQDQE LDIKKNERLW LLDDSKTWWR VRNAANRTGY VPSNYVERKN SLKKGSLVKN LKDTLGLGKT RRKTSARDAS PTPSTDAEYP ANGSGADRIY DLNIPAFVKF AYVAEREDEL SLVKGSRVTV MEKCSDGWWR GSYNGQIGWF PSNYVLEEVD EAAAESPSFL SLRKGASLSN GQGSRVLHVV QTLYPFSSVT EEELNFEKGE TMEVIEKPEN DPEWWKCKNA RGQVGLVPKN YVVVLSDGPA LHPAHAPQIS YTGPSSSGRF AGREWYYGNV TRHQAECALN ERGVEGDFLI RDSESSPSDF SVSLKASGKN KHFKVQLVDN VYCIGQRRFH TMDELVEHYK KAPIFTSEHG EKLYLVRALQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8440
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol