Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic beta-glucosidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytosolic beta-glucosidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8196-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043211
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001121904.1
Cytosolic beta-glucosidase Protein
Research Use Only
GBA3
Recombinant Protein
E. coli
MAFPAGFGWA AATAAYQVEG GWDADGKGPC VWDTFTHQGG ERVFKNQTGD VACGSYTLWE EDLKCIKQLG LTHYRFSLSW SRLLPDGTTG FINQKAIQLD KVNLQVYCAW SLLDNFEWNQ GYSSRFGLFH VDFEDPARPR VPYTSAKEYA KIIRNNGLEA HL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
57733
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol