Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D-amino acid oxidase activator Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) D-amino acid oxidase activator, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5911-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918619
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001155284.1
D-amino acid oxidase activator Protein
Research Use Only
DAOA
Recombinant Protein
E. coli
MLEKLMGADS LQLFRSRYTL GKIYFIGFQR SILLSKSENS LNSIAKETEE GRETVTRKEG WKRRHEDGYL EMAQRHLQRS LCPWVSYLPQ PYAELEEVSS HVGKVFMARN YEFLAYEASK DRRQPLERMW TCNYNQQKDQ SCNHKEITST KAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
267012
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol