Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D-amino acid oxidase activator Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) D-amino acid oxidase activator, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001155284.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 267012 |
Name | D-amino acid oxidase activator Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918619
|
enQuireBio™
QP5911-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15938619
|
enQuireBio™
QP5911-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15928619
|
enQuireBio™
QP5911-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948619
|
enQuireBio™
QP5911-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958619
|
enQuireBio™
QP5911-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968619
|
enQuireBio™
QP5911-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001155284.1 | |
D-amino acid oxidase activator Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
267012 | |
Research Use Only | |
DAOA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLEKLMGADS LQLFRSRYTL GKIYFIGFQR SILLSKSENS LNSIAKETEE GRETVTRKEG WKRRHEDGYL EMAQRHLQRS LCPWVSYLPQ PYAELEEVSS HVGKVFMARN YEFLAYEASK DRRQPLERMW TCNYNQQKDQ SCNHKEITST KAE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |