Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DBI / ACBD1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DBI / ACBD1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP1027-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923308
Menge Preis
1 493.03 € / 100 Mikrogramm
6 463.44 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001073331.1
DBI / ACBD1 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1622
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DBI
Recombinant Protein
E. coli
SQAEFEKAAE EVRHLKTKPS DEEMLFIYGH YKQATVGDIN TERPGMLDFT GKAKWDAWNE LKGTSKEDAM KAYINKVEEL KKKYGI