Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCPS Protein
A cDNA sequence encoding the DCPS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11600-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917768
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DCPS Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADAAPQLGK RKRELDVEEA HAASTEEKEA GVGNGTCAPV RLPFSGFRLQ KVLRESARDK IIFLHGKVNE ASGDGDGEDA VVILEKTPFQ VEQVAQLLTG SPELQLQFSN DIYSTYHLFP PRQLNDVKTT VVYPATEKHL QKYLRQDLRL IRETGDDYRN ITLPHLESQS LSIQWVYNIL DKKAEADRIV FENPDPSDGF VLIPDLKWNQ QQLDDLYLIA ICHRRGIRSL RDLTPEHLPL LRNILHQGQE AILQRYRMKG DHLRVYLHYL PSYYHLHVHF TALGFEAPGS GVERAHLLAE VIENLECDPR HYQQRTLTFA LRADDPLLKL LQEAQQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DCPS protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.