Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCTN2 (1-403) Protein
A cDNA sequence encoding the DCTN2 (1-403) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP14013-HIS-EC-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915419
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DCTN2 (1-403) Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADPKYA DLPGIARNEP DVYETSDLPE DDQAEFDAEL EELTSTSVEH IIVNPNAAYD KFKDKRVGTK GLDFSDRIGK TKRTGYESGE YEMLGEGLGV KETPQQKYQR LLHEVQELTT EVEKIKTTVK ESATEEKLTP VLLAKQLAAL KQQLVASHLE KLLGPDAAIN LTDPDGALAK RLLLQLEATK NSKGGSGGKT TGTPPDSSLV TYELHSRPEQ DKFSQAAKVA ELEKRLTELE TAVRCDQDAQ NPLSAGLQGA CLMETVELLQ AKVSALDLAV LDQVEARLQS VLGKVNEIAK HKASVEDADT QSKVHQLYET IQRWSPIAST LPELVQRLVT IKQLHEQAMQ FGQLLTHLDT TQQMIANSLK DNTTLLTQVQ TTMRENLATV EGNFASIDER MKKLGK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DCTN2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.