Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCTPP1 Protein
A cDNA sequence encoding the DCTPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11603-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917778
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DCTPP1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DCTPP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSVAGG EIRGDTGGED TAAPGRFSFS PEPTLEDIRR LHAEFAAERD WEQFHQPRNL LLALVGEVGE LAELFQWKTD GEPGPQGWSP RERAALQEEL SDVLIYLVAL AARCRVDLPL AVLSKMDINR RRYPAHLARS SSRKYTELPH GAISEDQAVG PADIPCDSTG QTST