Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Delta-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Delta-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8179-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073101
  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_058637.1
Delta-like protein 1
Research Use Only
DLL3
Recombinant Protein
Yeast
AGVFELQIHS FGPGPGPGAP RSPCSARLPC RLFFRVCLKP GLSEEAAESP CALGAALSAR GPVYTEQPGA PAPDLPLPDG LLQVPFRDAW PGTFSFIIET WREELGDQIG GPAWSLLARV AGRRRLAAGG PWARDIQRAG AWELRFSYRA RCEPPAVGTA CTRLCRPRSA PSRCGPGLRP CAPLEDECEA PLVCRAGCSP EHGFCEQPGE CRCLEGWTGP LCTVPVSTSS CLSPRGPSSA TTGCLVPGPG PCDGNPCANG GSCSETPRSF ECTCPRGFYG LRCEVSGVTC ADGPCFNGGL CVGGADPDSA YICHCPPGFQ GSNCEKRVDR CSLQPCRNGG LCLDLGHALR CRCRAGFAGP RCEHDLDDCA GRACANGGTC VEGGGAHRCS CALGFGGRDC RERADPCAAR PCAHGGRCYA HFSGLVCACA PGYMGARCEF PVHPDGASAL PAAPPGLRPG DPQRYL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10683
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol