Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxycytidylate deaminase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxycytidylate deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5917-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918669
Menge Preis
1 2248.90 € / 1 Milligramm
3 2115.77 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001012750.1
Deoxycytidylate deaminase Protein
1 mg
Not determined.
Full Length of BC001286
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1635
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DCTD
Recombinant Protein
E. coli
MSEVSCKKRD DYLEWPEYFM AVAFLSAQRS KDPNSQVGAC IVNSENKIVG IGYNGMPNGC SDDVLPWRRT AENKLDTKYP YVCHAELNAI MNKNLTDVKG CSMYVALFPC NECAKLIIQA GIKEVIFMSD KYHDSDEATA ARLLFNMAGV TFRKFIPKCS KIVIDFDSIN SRPSQKLQ