Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dickkopf-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dickkopf-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055236.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 27123 |
Name | Dickkopf-related protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022551
|
enQuireBio™
QP8081-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042551
|
enQuireBio™
QP8081-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032551
|
enQuireBio™
QP8081-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052551
|
enQuireBio™
QP8081-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062551
|
enQuireBio™
QP8081-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072551
|
enQuireBio™
QP8081-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_055236.1 | |
Dickkopf-related protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
27123 | |
Research Use Only | |
DKK2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KLNSIKSSLG GETPGQAANR SAGMYQGLAF GGSKKGKNLG QAYPCSSDKE CEVGRYCHSP HQGSSACMVC RRKKKRCHRD GMCCPSTRCN NGICIPVTES ILTPHIPALD GTRHRDRNHG HYSNHDLGWQ NLGRPHTKMS HIKGHEGDPC LRSSDCIEGF CCARHFWTKI CKPVLHQGEV CTKQRKKGSH GLEIFQRCDC AKGLSCKVWK DATYSSKARL HVCQKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |