Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dickkopf-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dickkopf-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8081-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042551
Menge Preis
1 1979.08 € / 1 Milligramm
3 1861.92 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_055236.1
Dickkopf-related protein 1
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
27123
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DKK2
Recombinant Protein
E. coli
KLNSIKSSLG GETPGQAANR SAGMYQGLAF GGSKKGKNLG QAYPCSSDKE CEVGRYCHSP HQGSSACMVC RRKKKRCHRD GMCCPSTRCN NGICIPVTES ILTPHIPALD GTRHRDRNHG HYSNHDLGWQ NLGRPHTKMS HIKGHEGDPC LRSSDCIEGF CCARHFWTKI CKPVLHQGEV CTKQRKKGSH GLEIFQRCDC AKGLSCKVWK DATYSSKARL HVCQKI