Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Diphthamide biosynthesis protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Diphthamide biosynthesis protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001034678.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1802 |
Name | Diphthamide biosynthesis protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16062201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16082201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092201
|
enQuireBio™
QP8021-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001034678.1 | |
Diphthamide biosynthesis protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1802 | |
Research Use Only | |
DPH2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MESMFSSPAE AALQRETGVP GLLTPLPDLD GVYELERVAG FVRDLGCERV ALQFPDQLLG DAVAVAARLE ETTGSKMFIL GDTAYGSCCV DVLGAEQAGA QALIHFGPAC LSPPARPLPV AFVLRQRSVA LELCVKAFEA QNPDPKAPVV LLSEPACAHA LEALATLLRP RYLDLLVSSP AFPQPVGSLS PEPMPLERFG RRFPLAPGRR LEEYGAFYVG GSKASPDPDL DPDLSRLLLG WAPGQPFSSC CPDTGKTQDE GARAGRLRAR RRYLVERARD ARVVGLLAGT LGVAQHREAL AHLRNLTQAA GKRSYVLALG RPTPAKLANF PEVDVFVLLA CPLGALAPQL SGSFFQPILA PCELEAACNP AWPPPGLAPH LTHYADLLPG SPFHVALPPP ESELWETPDV SLITGDLRPP PAWKSSNDHG SLALTPRPQL ELAESSPAAS FLSSRSWQGL EPRLGQTPVT EAVSGRRGIA IAYEDEGSG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |