Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DKK3 Protein
A cDNA sequence encoding the DKK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11668-HIS-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917978
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DKK3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHYHH SSGLVPRGSH MGSMAPAPTA TSAPVKPGPA LSYPQEEATL NEMFREVEEL MEDTQHKLRS AVEEMEAEEA AAKASSEVNL ANLPPSYHNE TNTDTKVGNN TIHVHREIHK ITNNQTGQMV FSETVITSVG DEEGRRSHEC IIDEDCGPSM YCQFASFQYT CQPCRGQRML CTRDSECCGD QLCVWGHCTK MATRGSNGTI CDNQRDCQPG LCCAFQRGLL FPVCTPLPVE GELCHDPASR LLDLITWELE PDGALDRCPC ASGLLCQPHS HSLVYVCKPT FVGSRDQDGE ILLPREVPDE YEVGSFMEEV RQELEDLERS LTEEMALREP AAAAAALLGG EEI
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DKK3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea, 1mM DTT and 10% glycerol.