Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_008986.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 11128 |
| Name | DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | POLR3A |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |