Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA replication licensing factor MCM2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA replication licensing factor MCM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6349-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042660
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_004517.2
DNA replication licensing factor MCM2 Protein
Research Use Only
MCM2
Recombinant Protein
E. coli
AESSESFTMA SSPAQRRRGN DPLTSSPGRS SRRTDALTSS PGRDLPPFED ESEGLLGTEG PLEEEEDGEE LIGDGMERDY RAIPELDAYE AEGLALDDED VEELTASQRE AAERAMRQRD REAGRGLGRM RRGLLYDSDE EDEERPARKR RQVERATEDG EEDEEMIESI ENLEDLKGHS VREWVSMAGP RLEIHHRFKN FLRTHVDSHG HNVFKERISD MCKENRESLV VNYEDLAARE HVLAYFLPEA PAELLQIFDE AALEVVLAMY PKYDRITNHI HVRISHLPLV EELRSLRQLH LNQLIRTSGV VTSCTGVLPQ LSMVKYNCNK CNFVLGPFCQ SQNQEVKPGS CPECQSAGPF EVNMEETIYQ NYQRIRIQES PGKVAAGRLP RSKDAILLAD LVDSCKPGDE IELTGIYHNN YDGSLNTANG FPVFATVILA NHVAKKDNKV AVGELTDEDV KMITSLSKDQ QIGEKIFASI APSIYGHEDI KRGLALALFG GEPKNPGGKH KVRGDINVLL CGDPGTAKSQ FLKYIEKVSS RAIFTTGQGA SAVGLTAYVQ RHPVSREWTL EAGALVLADR GVCLIDEFDK MNDQDRTSIH EAMEQQSISI SKAGIVTSLQ ARCTVIAAAN PIGGRYDPSL TFSENVDLTE PIISRFDILC VVRDTVDPVQ DEMLARFVVG SHVRHHPSNK EEEGLANGSA AEPAMPNTYG VEPLPQEVLK KYIIYAKERV HPKLNQMDQD KVAKMYSDLR KESMATGSIP ITVRHIESMI RMAEAHARIH LRDYVIEDDV NMAIRVMLES FIDTQKFSVM RSMRKTFARY LSFRRDNNEL LLFILKQLVA EQVTYQRNRF GAQQDTIEVP EKDLVDKARQ INIHNLSAFY DSELFRMNKF SHDLKRKMIL QQF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4171
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol