Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC27 Protein
A cDNA sequence encoding the DNAJC27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11681-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918028
  • 194.62 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DNAJC27 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DNAJC27 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 2mM EDTA.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEANMPK RKEPGRSLRI KVISMGNAEV GKSCIIKRYC EKRFVSKYLA TIGIDYGVTK VHVRDREIKV NIFDMAGHPF FYEVRNEFYK DTQGVILVYD VGQKDSFDAL DAWLAEMKQE LGPHGNMENI IFVVCANKID CTKHRCVDES EGRLWAESKG FLYFETSAQT GEGINEMFQT FYISIVDLCE NGGKRPTTNS SASFTKEQAD AIRRIRNSKD SWDMLGVKPG ASRDEVNKAY RKLAVLLHPD KCVAPGSEDA FKAVVNARTA LLKNIK