missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DSTN Protein
A cDNA sequence encoding the DSTN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | DSTN Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918108
|
enQuireBio™
QP11707-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908108
|
enQuireBio™
QP11707-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15998098
|
enQuireBio™
QP11707-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
DSTN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DSTN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASGVQVADE VCRIFYDMKV RKCSTPEEIK KRKKAVIFCL SADKKCIIVE EGKEILVGDV GVTITDPFKH FVGMLPEKDC RYALYDASFE TKESRKEELM FFLWAPELAP LKSKMIYASS KDAIKKKFQG IKHECQANGP EDLNRACIAE KLGGSLIVAF EGCPVLEHHH HHH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |