Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DSTN Protein
A cDNA sequence encoding the DSTN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11707-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918108
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DSTN Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MASGVQVADE VCRIFYDMKV RKCSTPEEIK KRKKAVIFCL SADKKCIIVE EGKEILVGDV GVTITDPFKH FVGMLPEKDC RYALYDASFE TKESRKEELM FFLWAPELAP LKSKMIYASS KDAIKKKFQG IKHECQANGP EDLNRACIAE KLGGSLIVAF EGCPVLEHHH HHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DSTN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.