Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP18 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name DUSP18 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity is > 300 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15914308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10577-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15994298
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10577-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15904308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10577-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DUSP18 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTAPSC AFPVQFRQPS VSGLSQITKS LYISNGVAAN NKLMLSSNQI TMVINVSVEV VNTLYEDIQY MQVPVADSPN SRLCDFFDPI ADHIHSVEMK QGRTLLHCAA GVSRSAALCL AYLMKYHAMS LLDAHTWTKS CRPIIRPNSG FWEQLIHYEF QLFGKNTVHM VSSPVGMIPD IYEKEVRLMI PL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 300 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Human
His
The DUSP18 protein solution (0.5 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1mM PMSF, 1mM DTT, 40% glycerol and 1mM EDTA.