Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYRK1A Protein
A cDNA sequence encoding the DYRK1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11722-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918148
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DYRK1A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSYEIDSLIG KGSFGQVVKA YDRVEQEWVA IKIIKNKKAF LNQAQIEVRL LELMNKHDTE MKYYIVHLKR HFMFRNHLCL VFEMLSYNLY DLLRNTNFRG VSLNLTRKFA QQMCTALLFL ATPELSIIHC DLKPENILLC NPKRSAIKIV DFGSSCQLGQ RIYQYIQSRF YRSPEVLLGM PYDLAIDMWS LGCILVEMHT GEPLFSGANE VDQMNKIVEV LGIPPAHILD QAPKARKFFE KLPDGTWSLK KTKDGKREYK PPGTRKLHNI LGVETGGPGG RRAGESGHTV ADYLKFKDLI LRMLDYDPKT RIQPYYALQH SFF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DYRK1A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.