Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYRK2, Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYRK2, Isoform 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
655.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003574.1 |
---|---|
Name | DYRK2, Isoform 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | DYRK2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922818
|
enQuireBio™
QP10058-BA-20UG |
20 μg |
655.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912818
|
enQuireBio™
QP10058-BA-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932818
|
enQuireBio™
QP10058-BA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_003574.1 | |
Research Use Only | |
DYRK2 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MNDHLHVGSH AHGQIQVQQL FEDNSNKRTV LTTQPNGLTT VGKTGLPVVP ERQLDSIHRR QGSSTSLKSM EGMGKVKATP MTPEQAMKQY MQKLTAFEHH EIFSYPEIYF LGLNAKKRQG MTGGPNNGGY DDDQGSYVQV PHDHVAYRYE VLKVIGKGSF GQVVKAYDHK VHQHVALKMV RNEKRFHRQA AEEIRILEHL RKQDKDNTMN VIHMLENFTF RNHICMTFEL LSMNLYELIK KNKFQGFSLP LVRKFAHSIL QCLDALHKNR IIHCDLKPEN ILLKQQGRSG IKVIDFGSSC YEHQRVYTYI QSRFYRAPEV ILGARYGMPI DMWSLGCILA ELLTGYPLLP GEDEGDQLAC MIELLGMPSQ KLLDASKRAK NFVSSKGYPR YCTVTTLSDG SVVLNGGRSR RGKLRGPPES REWGNALKGC DDPLFLDFLK QCLEWDPAVR MTPGQALRHP WLRRRLPKPP TGEKTSVKRI TESTGAITSI SKLPPPSSSA SKLRTNLAQM TDANGNIQQR TVLPKLVS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
DYRK2, Isoform 2 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |