missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase MYLIP Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase MYLIP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7993-ye-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16072051

  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_037394.2
E3 ubiquitin-protein ligase MYLIP Protein
Research Use Only
MYLIP
Recombinant Protein
Yeast
MLCYVTRPDA VLMEVEVEAK ANGEDCLNQV CRRLGIIEVD YFGLQFTGSK GESLWLNLRN RISQQMDGLA PYRLKLRVKF FVEPHLILQE QTRHIFFLHI KEALLAGHLL CSPEQAVELS ALLAQTKFGD YNQNTAKYNY EELCAKELSS ATLNSIVAKH KELEGTSQAS AEYQVLQIVS AMENYGIEWH SVRDSEGQKL LIGVGPEGIS ICKDDFSPIN RIAYPVVQMA TQSGKNVYLT VTKESGNSIV LLFKMISTRA ASGLYRAITE THAFYRCDTV TSAVMMQYSR DLKGHLASLF LNENINLGKK YVFDIKRTSK EVYDHARRAL YNAGVVDLVS RNNQSPSHSP LKSSESSMNC SSCEGLSCQQ TRVLQEKLRK LKEAMLCMVC CEEEINSTFC PCGHTVCCES CAAQLQSCPV CRSRVEHVQH VYLPTHTSLL NLTVI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29116
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote