Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10010-iv-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922748
  • 1705.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001001740.1
E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2 Protein
Research Use Only
RFWD2
Recombinant Protein
E. coli
MSGSRQAGSG SAGTSPGSSA ASSVTSASSS LSSSPSPPSV AVSAAALVSG GVAQAAGSGG LGGPVRPVLV APAVSGSGGG AVSTGLSRHS CAARPSAGVG GSSSSLGSGS RKRPLLAPLC NGLINSYEDK SNDFVCPICF DMIEEAYMTK CGHSFCYKCI HQSLEDNNRC PKCNYVVDNI DHLYPNFLVN ELILKQKQRF EEKRFKLDHS VSSTNGHRWQ IFQDWLGTDQ DNLDLANVNL MLELLVQKKK QLEAESHAAQ LQILMEFLKV ARRNKREQLE QIQKELSVLE EDIKRVEEMS GLYSPVSEDS TVPQFEAPSP SHSSIIDSTE YSQPPGFSGS SQTKKQPWYN STLASRRKRL TAHFEDLEQC YFSTRMSRIS DDSRTASQLD EFQECLSKFT RYNSVRPLAT LSYASDLYNG SSIVSSIEFD RDCDYFAIAG VTKKIKVYEY DTVIQDAVDI HYPENEMTCN SKISCISWSS YHKNLLASSD YEGTVILWDG FTGQRSKVYQ EHEKRCWSVD FNLMDPKLLA SGSDDAKVKL WSTNLDNSVA SIEAKANVCC VKFSPSSRYH LAFGCADHCV HYYDLRNTKQ PIMVFKGHRK AVSYAKFVSG EEIVSASTDS QLKLWNVGKP YCLRSFKGHI NEKNFVGLAS NGDYIACGSE NNSLYLYYKG LSKTLLTFKF DTVKSVLDKD RKEDDTNEFV SAVCWRALPD GESNVLIAAN SQGTIKVLEL V
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
64326
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol