Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDN2 Protein
A cDNA sequence encoding the EDN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00 € - 2965.00 €
Spezifikation
Name | EDN2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918228
|
enQuireBio™
QP11746-1MG |
1 mg |
212.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15938228
|
enQuireBio™
QP11746-5MG |
5 mg |
805.00 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15928228
|
enQuireBio™
QP11746-25MG |
25 mg |
2965.00 €
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
EDN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
EDN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQAAATLE QPASSSHAQG THLRLRRCSC SSWLDKECVY FCHLDIIWVN TPEQTAPYGL GNPPRRRRRS LPRRCQCSSA RDPACATFCL RRPWTEAGAV PSRKSPADVF QTGKTGATTG ELLQRLRDIS TVKSLFAKRQ QEAMREPRST HSRWRKR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |