Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5334-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925929
Menge Preis
1 362.20 € / 1 Milligramm
6 341.01 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001171601.1
EGF / Epidermal Growth Factor Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 100 pg/mL in the 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
1950
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EGF
Recombinant Protein
E. coli
NSDSECPLSH . DGYCLHDGV C. MYIEALDK YA. CNCVVGY IGE. RCQYRD LKWW. ELR