Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EHF Protein
A cDNA sequence encoding the EHF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11762-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918288
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
EHF Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMILEGGG VMNLNPGNNL LHQPPAWTDS YSTCNVSSGF FGGQWHEIHP QYWTKYQVWE WLQHLLDTNQ LDANCIPFQE FDINGEHLCS MSLQEFTRAA GTAGQLLYSN LQHLKWNGQC SSDLFQSTHN VIVKTEQTEP SIMNTWKDEN YLYDTNYGST VDLLDSKTFC RAQISMTTTS HLPVAESPDM KKEQDPPAKC HTKKHNPRGT HLWEFIRDIL LNPDKNPGLI KWEDRSEGVF RFLKSEAVAQ LWGKKKNNSS MTYEKLSRAM RYYYKREILE RVDGRRLVYK FGKNARGWRE NEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EHF solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.