Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF1B Protein
A cDNA sequence encoding the EIF1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11765-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918298
  • 194.62 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
EIF1B Protein
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EIF1B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSTIQNLQSF DPFADATKGD DLLPAGTEDY IHIRIQQRNG RKTLTTVQGI ADDYDKKKLV KAFKKKFACN GTVIEHPEYG EVIQLQGDQR KNICQFLLEV GIVKEEQLKV HGF