Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4E Protein
A cDNA sequence encoding the EIF4E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11771-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918318
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
EIF4E Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EIF4E 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATVEPETTP TPNPPTTEEE KTESNQEVAN PEHYIKHPLQ NRWALWFFKN DKSKTWQANL RLISKFDTVEDFWALYNHIQ LSSNLMPGCD YSLFKDGIEP MWEDEKNKRG GRWLITLNKQ QRRSDLDRFW LETLLCLIGE SFDDYSDDVC GAVVNVRAKG DKIAIWTTEC ENREAVTHIG RVYKERLGLP PKIVIGYQSH ADTATKSGST TKNRFVV